Learn More
N-Phenyl-1-naphthylamine, 98%
Codice prodotto. 10635772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 10635772
Marca: Thermo Scientific Acros 147162500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 90-30-2 | C16H13N | 219.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-30-2
Formula molecolare C16H13N
Molecular Weight (g/mol) 219.29
Numero MDL MFCD00003878
InChI Key XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
PubChem CID 7013
ChEBI CHEBI:34876
IUPAC Name N-phenylnaphthalen-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyl-1-naphthylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58.0°C to 62.0°C
Colore Brown to Pink
Punti di ebollizione 226.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C10H7NHC6H5
Quantità 250 g
Beilstein 12, 1224
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 219.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.