Learn More
N-Phenylbenzylamine, 99%
Codice prodotto. 10457022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10457022
Marca: Thermo Scientific Acros 417390050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103-32-2 | C13H13N | 183.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-32-2
Formula molecolare C13H13N
Molecular Weight (g/mol) 183.25
Numero MDL MFCD00003018
InChI Key GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
IUPAC Name N-benzylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylbenzylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34°C to 38°C
Colore Beige-Yellow to Colorless
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 306°C to 307°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NHC6H5
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1023
Indice di Merck 15, 1129
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
Peso formulazione 183.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Low Melting Mass