Learn More
N-Phenyldiethanolamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10254750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10254750
Marca: Thermo Scientific Acros 130495000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-07-0, 62-53-3
Formula molecolare C10H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 181.24
Numero MDL MFCD00002845
InChI Key OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC Name 2-[N-(2-hydroxyethyl)anilino]ethanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyldiethanolamine
Nota nome 90-95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 59°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 270°C
Punto d'infiammabilità 200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HOCH2CH2)2NC6H5
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C)
Viscosità 1.27 mPa.s (200°C)
Peso formulazione 181.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenyldiethanolamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.