Description
- Anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes such as rhodamine and fluorescein
- An ester formed by the condensation of gallic acid and propanol
- This antioxidant has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation
- An antioxidant that exhibits antimicrobial activity
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | n-Propyl gallate |
| Nota nome | Molecular Biology |
| CAS | 121-79-9 |
| Punto di fusione | 140°C to 150°C |
| Colore | Off-white |
| Quantità | 100 g |
| Forma fisica | Powder |
| Note sul grado di purezza | 0.992 |
| Formula molecolare | C10H12O5 |
| Numero MDL | MFCD00002196 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3,4,5-trihydroxybenzoate de propyle
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1B
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .