Learn More
N-Propylethylenediamine, 99%
Codice prodotto. 10195850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10195850
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-39-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-39-7
Formula molecolare C5H14N2
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00008172
InChI Key CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
PubChem CID 66073
IUPAC Name N'-propylethane-1,2-diamine
SMILES CCCNCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-Propylethylenediamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 147°C to 150°C
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4394 to 1.4414
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.82
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid