Learn More
n-Propyltriethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11460077
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11460077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20997.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol, aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Notes
Moisture sensitive. Store away from air and oxidizing agents and water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Keep ignition sources away.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2550-02-9
Numero MDL MFCD00026756
Specifica
Punti di ebollizione 179°C to 180°C
Materiale o nome chimico n-Propyltriethoxysilane
Quantità 100 g
Formula molecolare C9H22O3Si
Numero UN UN1993
Beilstein 1748158
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Sinonimo propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
InChI Key NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC Name triethoxy(propyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Peso formulazione 206.36
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.3965
Sensibilità Moisture Sensitive
Densità 0.8916
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Propyltriethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Propyltriethoxysilane