Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl Amoxapine-d8, TRC
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-tert-Butoxycarbonyl Amoxapine-d8 |
| CAS | 1246814-71-0 |
| Formula molecolare | C22H16D8ClN3O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | N-Tert-Butoxycarbonyl Amoxapine D8 |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H24ClN3O3/c1-22(2,3)29-21(27)26-12-10-25(11-13-26)20-16-14-15(23)8-9-18(16)28-19-7-5-4-6-17(19)24-20/h4-9,14H,10-13H2,1-3H3/i10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H] |
| IUPAC Name | tert-butyl 4-(8-chlorobenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 421.95 |
| Peso formulazione | 421.2008 |