Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 98%
Codice prodotto. 10078801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10078801
Marca: Thermo Scientific Acros 303170050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26690-80-2
Formula molecolare C7H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 161.2
Numero MDL MFCD00056657
InChI Key GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC Name tert-butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4485 to 1.4505
Densità 1.0420g/mL
Quantità 5 mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Peso formulazione 161.2
Percent Purity 98%
Gravità specifica 1.042
Forma fisica Viscous Liquid