Learn More
N-tert-Butylmethylamine, 97%
Codice prodotto. 11322259
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11322259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27242.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14610-37-8
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
Numero MDL MFCD00042853
InChI Key ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
IUPAC Name N,2-dimethylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NC
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butylmethylamine
Densità 0.727
Punti di ebollizione 67°C to 69°C
Punto d'infiammabilità −18°C (0°F)
Odore Amine-like
Formula lineare (CH3)3CNHCH3
Indice di rifrazione 1.395
Quantità 5 g
Numero UN UN2733
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 87.16
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-tert-Butylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Methyl-tert-butylamine