Learn More
n-Tetradecane, 99+%
Codice prodotto. 11347358
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11347358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030809.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.394 g/mol
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-59-4
Formula molecolare C14H30
Molecular Weight (g/mol) 198.394
Numero MDL MFCD00008986
InChI Key BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC Name tetradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tetradecane
Punto di fusione 6°C
Densità 0.763 g/mL
Punti di ebollizione 252°C to 254°C
Punto d'infiammabilità 99°C (211°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Indice di rifrazione 1.429
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 198.39
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Tetradecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetradecane