Learn More
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 11976711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Product Code. 11976711
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 441020010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 365564-11-0 | C19H36BNO2Si | 349.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 365564-11-0
Formula molecolare C19H36BNO2Si
Molecular Weight (g/mol) 349.40
Numero MDL MFCD08063117
InChI Key GWFIZBYDIHGZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris 1-methylethyl silyl-1h-pyrrole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, 3-pinacolateboryl-1-tips-pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl pyrrole, pubchem18460, pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester;, n-tips pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11450924
IUPAC Name tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrol-1-yl]silane
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Materiale o nome chimico N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 72°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 349.4
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-TIPS Pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.