Learn More
n-Triacontane, 98+%
Codice prodotto. 11377425
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11377425
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05386.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422.826 g/mol
n-Triacontane is used to improve the threshold voltage and mobility for electrons of ambipolar organic light emitting field effect transistors with modified asymmetric electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Triacontane is used to improve the threshold voltage and mobility for electrons of ambipolar organic light emitting field effect transistors with modified asymmetric electrodes.
Solubility
Soluble in benzene, chloroform and toluene. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-68-6
Formula molecolare C30H62
Molecular Weight (g/mol) 422.826
Numero MDL MFCD00009410
InChI Key JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC Name triacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Triacontane
Punto di fusione 65°C to 68°C
Punti di ebollizione 455°C
Punto d'infiammabilità 237°C (458°F)
Odore Odorless
Quantità 250 mg
Beilstein 1777281
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,chloroform and toluene. Insoluble in water.
Peso formulazione 422.83
Percent Purity 99%