Learn More
n-Triacontane, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12949384 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12949384
Marca: SPEX Certiprep S3540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Triacontane638-68-61000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico n-Triacontane
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 638-68-6, 75-09-2
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C30H62
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name triacontane
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Molecular Weight (g/mol) 422.826
PubChem CID 12535
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:31006
Product intended for laboratory use only