Learn More
n-Tridecane, 98+%
Codice prodotto. 11473747
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11473747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18220.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
n-Tridecane is used as a distillation chaser. It is a component of various fuels and solvents used in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Tridecane is used as a distillation chaser. It is a component of various fuels and solvents used in industry.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-50-5
Formula molecolare C13H28
Molecular Weight (g/mol) 184.37
Numero MDL MFCD00008979
InChI Key IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
IUPAC Name tridecane
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico n-Tridecane
Punto di fusione -5°C
Densità 0.755
Punti di ebollizione 235°C
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Formula lineare CH3(CH2)11CH3
Indice di rifrazione 1.425
Quantità 25 g
Beilstein 1733089
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 184.37
Percent Purity ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Tridecane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tridecane