Learn More
n-Tridecane, 99+%
Codice prodotto. 10356590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10356590 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10531771 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10043903 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10356590
Marca: Thermo Scientific Acros 139510250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-50-5
Formula molecolare C13H28
Molecular Weight (g/mol) 184.37
Numero MDL MFCD00008979
InChI Key IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
IUPAC Name tridecane
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tridecane
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5°C to 4°C
Colore Colorless
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11CH3
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 171
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 184.36
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Tridecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.