Learn More
N-(Trimethylsilyl)diethylamine, 97%
Codice prodotto. p-7024013
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11493657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18149.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents, water/moisture. Store under inert gas. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 996-50-9
Formula molecolare C7H19NSi
Molecular Weight (g/mol) 145.32
Numero MDL MFCD00009040
InChI Key JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC Name N-ethyl-N-trimethylsilylethanamine
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 125°C to 126°C
Materiale o nome chimico N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Punto di fusione -10°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2733
Beilstein 635718
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 145.32
Percent Purity 98%
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.411
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.76
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-(Trimethylsilyl)diethylamine