Learn More
N1-(4-pyridyl)benzamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10065492
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
Codice prodotto. 10065492
Marca: Thermo Scientific Maybridge NRB04027EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 5221-44-3
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.225
Numero MDL MFCD00160355
InChI Key PNWVOLKZHJEWQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pyridin-4-yl benzamide, 4-benzamidopyridine, n1-4-pyridyl benzamide, n-4-pyridylbenzamide, 4-benzoylaminopyridine, pyridine, 4-benzamido, n-4-pyridyl benzamide, benzamide, n-4-pyridinyl-9ci, n-benzoyl-4-aminopyridine, phenyl-n-4-pyridyl carboxamide
PubChem CID 78893
IUPAC Name N-pyridin-4-ylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(4-Pyridyl)benzamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 97%