Learn More
Elma™ Detergente N10
Codice prodotto. p-8002385
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
2.5 l
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 11872681
Marca: Elma™ 8000077
Ideal for use with labware made from metal, including aluminum and light alloys, glass, ceramic or plastic. Elma™ Lab Clean N10 Concentrated Cleaner gently removes emulsions and lime soap deposits and prevents their redeposition.
  • pH-neutral cleaning agent
  • Also a great choice for cleaning glassware
  • Always test the compatibility of Elma Lab Clean N10 with magnesium alloys before use
Specifica
Product Type Lab Clean N10 Cleaner
pH 8.2
Certificazione/Conformità Annex III, EC 648/2004
Composizione Anionic surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates &l
Concentrazione Ultrasonic unit 2%, dishwasher 1%
Tipo di contenitore Bottle
Content And Storage 5°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) For dip and splash cleaning of instruments of labs and workshops applications
Volume (sistema metrico) 10 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isotridecanol