Learn More
Macherey-Nagel™ N13-4 Micro Insert
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.3 mL |
| Include | With Metal spring |
| Stile della base | Conical |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Quantità | 100 Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vials |