Learn More
Aalborg™ N2 Mass Flowmeter
Codice prodotto. 11872360
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 2 LPM
0 to 20 LPM
0 to 30 LPM
0 to 50 LPM
0 to 500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11872360
Marca: Aalborg™ GFM37AVAL6A0/3NC30SS
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Mass Flowmeter
Accuracy ±5%
Intervallo di portata 0 to 20 LPM
Dettagli alimentazione 12 V to 200 mA max
Precisione ±1.5 %
Bilancia Full scale
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 50°C