Learn More
Aalborg™ N2 Mass Flowmeter
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 2 LPM
0 to 20 LPM
0 to 30 LPM
0 to 50 LPM
0 to 500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Mass Flowmeter |
| Accuracy | ±5% |
| Certificazione/Conformità | NIST calibration certificate |
| Intervallo di portata | 0 to 2 LPM |
| Dettagli alimentazione | 12 V to 200 mA max |
| Precisione | ±1.5 % |
| Bilancia | Full scale |
| Temperatura (sistema metrico) | 5°C to 50°C |