Learn More
Macherey-Nagel™ Tappi a vite blu in polipropilene N9
Codice prodotto. 10282660 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Setto:
Gomma/TEF rosso incolore
Silicone bianco/PTFE blu, fustellato
Silicone bianco/PTFE rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10282660
Marca: Macherey-Nagel™ 702287.1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal vials with screw caps with a secure septum to receive needles. The Macherey-NagelTM N9 pollypropylene blue screw caps come with a choice of septa.
  • Screw closures N 9
  • Large range of screw closures with different septum materials and cap colors
  • Bonded screw caps (septa firmly connected with the cap; cannot be removed) – advantage: thick (blunt) HPLC needles cannot push the septum into the vial
  • Polymagnetic screw closure 702166 for CTC GC PAL
Specifica
Colore Blu
Materiale Polipropilene, PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Setto Silicone bianco/PTFE rosso
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Dimensione chiusura N9