Learn More
Macherey-Nagel™ Tappi a vite trasparenti in polipropilene N9
Seal vials with screw caps with a secure septum to receive needles. The Macherey-NagelTM N9 pollypropylene transparent screw caps come with a choice of septa.
25.60€ - 32.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Silicone, PTFE, Polipropilene |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Dimensione chiusura | N9 |
Codice del prodotto | Marca | Setto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Setto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10378051
|
Macherey-Nagel™
702286 |
PTFE Red/Silicone White/PTFE Red |
31.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10535761
|
Macherey-Nagel™
702288 |
Silicone bianco/PTFE blu, fustellato |
32.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10032751
|
Macherey-Nagel™
702287 |
Silicone bianco/PTFE rosso |
25.60€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Screw closures N 9
- Large range of screw closures with different septum materials and cap colors
- Bonded screw caps (septa firmly connected with the cap; cannot be removed) – advantage: thick (blunt) HPLC needles cannot push the septum into the vial
- Polymagnetic screw closure 702166 for CTC GC PAL
Specifica
Trasparente | |
Silicone, PTFE, Polipropilene | |
1 mm | |
N9 |