missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NAC1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99428CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NAC1 Polyclonal antibody specifically detects NAC1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| NAC1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| BEND8, BTB (POZ) domain containing 14B, BTB/POZ domain-containing protein 14B, BTBD14B, NAC1BEN domain containing 8, NAC-1FLJ37383, nucleus accumbens associated 1, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 1, transcriptional repressor NAC1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human NAC1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Chromatin Research, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 112939 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto