missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NAC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
259.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | NAC1 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18612736
|
Novus Biologicals
NBP2-99428-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18695145
|
Novus Biologicals
NBP2-99428-50ul |
50 μg |
259.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NAC1 Polyclonal antibody specifically detects NAC1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| NAC1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Chromatin Research, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 112939 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| BEND8, BTB (POZ) domain containing 14B, BTB/POZ domain-containing protein 14B, BTBD14B, NAC1BEN domain containing 8, NAC-1FLJ37383, nucleus accumbens associated 1, BEN and BTB (POZ) domain containing, nucleus accumbens-associated protein 1, transcriptional repressor NAC1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human NAC1 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto