Learn More
Porcelaines Avignon™ Cestello rettangolare in porcellana Nacelle
Codice prodotto. 11728493
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
16 ml
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11728493
Marca: Porcelaines Avignon™ 11804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Add the Porcelaines Avignon™ Nacelle Rectangular Porcelain Basket to your porcelain laboratory glassware for effective and efficient heating and cooling of mixtures.
  • Maximum temperature: 1200°C
  • Rectangular shape
  • Porcelain
  • Basket style
Specifica
Materiale Porcellana
Temperatura max (sistema metrico) 1200 °C
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Product Type Contenitori rettangolari di porcellana