Learn More
Nafion∣r N-324 membrane, 0.15mm (0.006in) thick, Teflon∣r fabric reinforced
Codice prodotto. 15437105
Click to view available options
Quantità:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15437105
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045848.VA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 31175-20-9 | C9HF17O5S | 544.135 g/mol
Nafion™ N-324 membrane is used in chloroalkali production and a variety of electrolytic processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31175-20-9
Formula molecolare C9HF17O5S
Molecular Weight (g/mol) 544.135
Numero MDL MFCD00132790
InChI Key FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacity
PubChem CID 61889
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrafluoroethene;1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroethenoxy)propan-2-yl]oxyethanesulfonic acid
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nafion™ N-324 membrane
Nota nome 0.15mm (0.006 in.) thick, PTFE fabric reinforced
Quantità 15 x 15 cm
Informazioni di solubilità Insoluble in water.