Learn More
Rogo Sampaic™ Nageotte Counting Cells
Codice prodotto. 11755485
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11755485
Marca: Rogo Sampaic™ ZMB025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For determining the number of particles per volume unit of a liquid. Rogo Sampaic™ Nageotte Counting Cells have a simple or double grid with a depth of 0.5mm.
  • For spinal and urinary counts
  • Provides for accurate manual measurements
Specifica
Product Type Cellula di Nageotte
Grid Type Doppio
Quantità 1 ciascuno
Tipo di campione Spinale, urinario
Profondità (sistema metrico) 0.5 mm