Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 500mL LLDPE Safety Bottle Carrier
Descrizione
Per fissare i flaconi e ridurre la possibilità di collisioni, rotture o scheggiature. ™™ L'ampia e robusta impugnatura è fusa in un unico blocco con la base e consente una presa comoda, anche quando l'unità è piena. This linear low density polyethylene carrier holds up to six standard 500mL reagent bottles in any profile.
- Cover latches securely to base and allow carriers to stack
- Dimensioni: xx in.xx
Periodo di garanzia limitato:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
Eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Specifica
| Product Type | Portabottiglie |
| Descrizione | Portabottiglie di sicurezza |
| Colore | Giallo |
| Capacità | Sei bottiglie da 500 ml |
| Materiale | LLDPE |
| Posizioni | 6 |
| Sovrapponibile | Sì |
| N. per custodia | 6 |
| N. per confezione | 1 |