Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti in polipropilene in due parti Nalgene™ Büchner
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10186350
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10186350
Marca: Thermo Scientific™ 42801500
Edge
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti non si scheggiano, incrinano o rompono.
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti autoclavabili non si scheggiano, incrinano o rompono.
  • Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
  • All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 172 mm
Capacità (sistema metrico) 2.91 l
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Funnel Buchner PP 150mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 107 mm
Quantità 1/Pk.; 4/Cs.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.