Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10481022
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5.5 L
19 L
57 l
Diametro (sistema metrico) esterno:
22 cm
28 cm
34 cm
Altezza (sistema metrico):
28 cm
43 cm
74 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10481022
Marca: Thermo Scientific™ 63700015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conduct secondary containment of biohazardous waste with these biohazardous waste containers, which feature convenient one-step sterilization and enable one-handed disposal of materials.
Conduct secondary containment of biohazardous waste with Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers, which feature convenient one-step sterilization—no need to remove the bag. A port opening in the cover allows for one-handed disposal of materials, limiting exposure to infectious waste. The containers hold standard sized autoclave bags (not included).
Features:
  • Will not rust, dent or puncture like other materials
  • Complies with U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens
  • Autoclavable/Biohazard
  • Symbol printed in English and Spanish
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 15 gal.
Certificazione/Conformità Standard U.S. OSHA 29 CFR Part 1910.1030
Diametro (sistema imperiale) esterno 13.25 in.
Capacità (sistema metrico) 57 l
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Tipo Waste Container Biohazardous
Altezza (sistema imperiale) 29 in.
Altezza (sistema metrico) 74 cm
N. per custodia 1
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) esterno 34 cm