Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Biotainer Bottle, 125 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations
- Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
- Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers
- Closures feature a silicone liner for leakproof assurance
- Extensive validation documentation support
- Excellent for freezing applications
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Nalgene™ Platinum Certified Clean™ Square PETG Biotainer™ Bottle, 125mL, sterile, < 1/3 particulates allowed according to USP <778> |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.06 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 26.7 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 104.6 mm |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per custodia | 50 |
| Sterilità | Sterile |
| Peso (sistema imperiale) | 8 lb. |
| Vedi altri risultati |