Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Nalgene™ con tappo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10429842
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
Limite di errore:
±0,10 ml
±0.16 ml
±0.20 ml
±0.24 mL
±0.40 ml
±0.60 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10429842
Marca: Thermo Scientific™ 40000250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Più leggere di quelle in vetro, queste fiasche sono infrangibili e offrono un'eccellente resistenza chimica e una protezione da perdite e contaminazioni.
Più leggere del vetro, le fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo offrono un'eccellente resistenza chimica e sono calibrate per riempimento e per erogazione a 20 °C (68 °F).
Features:
  • Break resistant, excellent chemical resistance for years of dependable use in your lab
  • Individually hand calibrated, permanent color graduation line and oval marking spot for ease in reading fluid levels
  • No meniscus to confuse readings
  • 200mL size has additional line at 203mL level for BOD and DO determinations
  • Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
  • Autoclavable/Leakproof†/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Certificazione/Conformità Meets ASTM E 288 and ISO 384 Class B tolerances for consistent quality and dependability
Descrizione Flask Volumetric PP 250mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale PPCO
Altezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Altezza (sistema metrico) 226 mm
Limite di errore ±0.24 mL
N. per custodia 12
N. per confezione 1
Autoclavabile Autoclavable but will affect accuracy
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Classe B
Forma del fondo Round
Tipo di chiusura Screw
Diametro (sistema metrico) esterno 76 mm
Peso (sistema metrico) 41 g
Area di coltura Not applicable
Trattamento superficiale Not applicable
Volume (sistema metrico) di lavorazione 250 mL
Dimensione chiusura 20 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Avvertenza: autoclavabili, sebbene l'autoclavaggio possa influire sulla precisione. Prima dell'autoclavaggio, rimuovere la chiusura e posizionarla sulla parte superiore senza impegnare la filettatura. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.