Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 and 1.5 mL Vials
2 mL Vials
5 mL Vials
Capacità del criotubo:
25
81
100
Quantità:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 40
pezzi 81
Descrizione
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard. Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems fit in Thermo Scientific stainless-steel, ultra-low temperature freezer racks.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Specifica
| Tipo | Cryogenic Storage Box |
| Capacità (sistema imperiale) | 7.06 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Locator 8 Plus |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 2 in. |
| Capacità del criotubo | 25 |
| Capacità | 2 mL Vials |
| Quantità | 80/Cs. |