Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles with Control Dispensing Tip
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521605
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 mL
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 10632283
Marca: Thermo Scientific™ 27529125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flaconi contagocce che consentono di erogare ripetutamente i reagenti in modo accurato e rappresentano un'eccellente alternativa ai dispositivi di pipettaggio.
I flaconi contagocce Nalgene™ Thermo Scientific™ con puntale di erogazione consentono di erogare ripetutamente i reagenti. Queste bottiglie contagocce, un'alternativa eccellente ai dispositivi di pipettaggio, erogano gocce da 40μl (se si tratta di acqua; la viscosità influisce sulla dimensione delle gocce), una per volta. Caratterizzate da un'eccellente resistenza agli agenti chimici, queste bottiglie sono indicate per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche.
Features:
  • Contact-clear, natural, low-density polyethylene bottle for viewing content
  • Dropper control tip snaps into place for a secure fit
  • Dispensing tip and closures included; chose white or multi-colored closures
  • Leakproof†/Transparent
Ordering Information:
This product comes in a case of 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.13 oz.
Colore Trasparente
Materiale LDPE
N. per custodia 25
N. per confezione 25
Colore chiusura Assortiti
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Closure Included
Drop Size μ
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 53.8 mm
Product Type Dropping Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Closures
Larghezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.12 in.
Dimensione chiusura 15-415 mm
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.