Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filling/Venting Closures
Codice prodotto. p-4522059
Click to view available options
Dimensione chiusura:
53 mm
83 mm
Diametro (sistema imperiale) interno tubo:
1/2 in.
1/4 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo:
6.35 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10589032
Marca: Thermo Scientific™ 21620531
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappi di riempimento/sfiato in polipropilene per creare soluzioni di trattamento asettiche per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento dei liquidi di laboratorio.
Tappi di riempimento/sfiato in polipropilene per creare soluzioni di trattamento asettiche per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento dei liquidi di laboratorio in Nalgene™ Thermo Scientific™. Compatibili con i componenti di trasferimento dei fluidi aggiuntivi, come ad esempio connettori e filtri per lo sfiato d'aria, queste chiusure a 3porte sono disponibili per l'utilizzo con i flaconi e le taniche di Nalgene con chiusure 53 B o 83B, inclusi i tubi in silicone polimerizzato al platino di lunghezza predefinita per una facile personalizzazione di flaconi e taniche.
Caratteristiche:
  • Le chiusure sterilizzabili in autoclave sono progettate specificamente in modo da combaciare con la maggior parte dei flaconi e delle taniche Nalgene
  • I sistemi a tenuta ermetica† offrono il trattamento sicuro e asettico di prodotti di valore rispetto al travaso
Comprende:
Tubo Nalgene in silicone polimerizzato al platino 50 e tappo di sfiato in TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 53 mm
Descrizione Chiusura a 3 porte
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 1/4 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 6.35 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie e damigiane Nalgene con chiusure 53B
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Materiale Polipropilene, guarnizione in TPE, tappi porte in TPE, tubi in silicone polimerizzato al platino, Platinum-cured Silicone, TPE, Platinum-cured Silicone
Product Type Closure
† Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti di acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.