Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
For Use With: Long-term container performance, and intended for hard use; Closure Material: Polypropylene; Color: White
77.83€ - 459.00€
Specifica
Product Type Jerrican
Colore chiusura Bianco
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53 B
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10330341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2242-0025
10 l
77.83€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11764334
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2242-0050
20 l
459.00€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11754334
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2242-0025
10 l Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Enhance long-term container performance and prevent permeation loss with Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Jerricans with Closure, intended for hard use. Rugged design, wide stance and low center of gravity offer greater stability. Fluorinated surface (inside and out) improves barrier properties and reduces solvent absorption and rectangular shape optimizes limited storage space. Molded-in handle and recessed grip at bottom provide better control when pouring.
  • Integral spout is long enough for accurate pouring with an attached closure that won't get lost.
  • Molded-in graduations in 1 gal. and 5L increments enable easy dispensing.
  • Molded-in handle and recessed bottom ensure a sturdy grip when carrying heavy contents.
  • Integral shoulder handle and molded bottom grip make lifting comfortable.
  • Space-saving rectangular shape permits efficient storage.
  • Graduated/Leakproof†
Specifica
Specifica
Jerrican
Polipropilene (PP)
Chiusura a vite
HDPE fluorurato
Graduata con capacità espressa in litri e galloni
White
Bianco
53 B
Tanica
Long-term container performance, and intended for hard use
1