Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy-Duty Bottles with Closure: Lab Pack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521950
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4 l
Dimensione chiusura:
53 B
53B
83B
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 10781421
Marca: Thermo Scientific™ 21251000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conservazione e trasporto di sostanze chimiche liquide o secche con questi flaconi a pareti spesse e con imboccatura larga appositamente progettati per impieghi in condizioni molto difficili.
Per la conservazione e il trasporto di liquidi o sostanze chimiche secche, utilizzare questi grandi flaconi in HDPE a pareti spesse e imboccatura larga con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ per impieghi pesanti, appositamente progettati per un uso molto intensivo. Da utilizzare come serbatoi e contenitori di scarico nelle strumentazioni automatiche.
  • White polypropylene linerless closures are leakproof†
Includes:
White polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 once, 1 l
Capacità (sistema metrico) 1 l
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Incolore
Descrizione Bottiglie per impieghi gravosi
Diametro (sistema metrico) interno collo 39 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 226 mm
Product Type Heavy-duty Bottle
Altezza (sistema imperiale) 8.89 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53B
Diametro (sistema metrico) 93 mm
Tipo di chiusura Screw Closure (Assembled)
Erogazione attraverso la chiusura No
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.