Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pans
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
Soak labware or form ice baths using Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pans. These pans are tapered for nesting and are chemically resistant to most acids, bases and alcohols.
- Senza coperchio
- Robuste e durature, rastremate per facilità di impilamento
- Impugnature stampate e bordi stondati per agevolarne trasporto e manipolazione
- Resistenti alla maggior parte di acidi, basi e alcoli per una varietà di impieghi in laboratorio
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 14.125 x 12.125 x 5.625 in. (36 x 31 x 14 cm) |
| Descrizione | Rugged, durable pans tapered for nesting |
| Altezza (sistema metrico) | 144.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 356 mm |
| Materiale | HDPE |
| Tipo | Pan |
| Larghezza (sistema metrico) | 312 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| N. per confezione | 1 |
| Show More |
Note:
These pans are NOT autoclavable.