Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pans
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10607911
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10607911
Marca: Thermo Scientific™ 71200020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Soak labware or form ice baths using these HDPE pans, which are tapered for nesting and chemically resistant to most acids, bases and alcohols.
Soak labware or form ice baths using Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pans. These pans are tapered for nesting and are chemically resistant to most acids, bases and alcohols.
  • Senza coperchio
  • Robuste e durature, rastremate per facilità di impilamento
  • Impugnature stampate e bordi stondati per agevolarne trasporto e manipolazione
  • Resistenti alla maggior parte di acidi, basi e alcoli per una varietà di impieghi in laboratorio
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Dimensioni (L x P x A) 21.375 x 17.125 x 5.125 in. (54 x 43 x 13 cm)
Descrizione Rugged, durable pans tapered for nesting
Altezza (sistema metrico) 130.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 541 mm
Materiale HDPE
Tipo Pan
Larghezza (sistema metrico) 434 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in.
N. per confezione 1
Altezza (sistema imperiale) 5.13 in.
N. per custodia 6
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 17.1 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Note:
These pans are NOT autoclavable.