Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Single-Use Sterile Carboy
For Use With: Ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.; Closure Material: Polypropylene; Color: White; Sterility: Sterile
248.00€ - 921.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Omologato per alimenti, USP di Classe VI, non citotossico
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10758851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342289-0050
20 l
921.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15430655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342289-0075
33 L
248.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Thermo Scientific™ Nalgene™ Single-Use HDPE Carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethylene vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Features
  • HDPE carboy with polypropylene closure
  • Sterile
  • Leakproof†
Ordering Information
Attachable stainless-steel handle available (Cat. No. 2229-0001)
Includes
Polypropylene (PP) closure
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Polypropylene
White
Single-use
HDPE
Sterile
Omologato per alimenti, USP di Classe VI, non citotossico
83 B
64 mm
Storage, Transportation ​
Carboy
Documenti
Product Certifications
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.