Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE Funnels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4525016
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
101 mm
152 mm
252 mm
Capacità (sistema metrico):
254 ml
777 ml
3684 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10798861
Marca: Thermo Scientific™ 42600040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Avoid breakage and corrosion with these heavy-duty funnels, the toughest large funnels available.
Avoid breakage and corrosion with Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE Funnels, the toughest large funnels available. Lighter weight than glass or metal funnels, these low density polyethylene funnels provide you with long-term use and are a valuble asset to lab safety programs.
  • Durable large funnels are designed for heavy-duty use
  • Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 101 mm
Capacità (sistema metrico) 254 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 12 mm
Materiale LDPE
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Funnel Heavy-Duty LDPE 4 inch
Lunghezza (sistema metrico) gambo 72 mm
Quantità 2/Pk.; 12/Cs.