Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO Vacuum Bottles with Closure: Lab Pack
Codice prodotto. p-4521940
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
1 l
2 l
4 l
5 l
Dimensione chiusura:
53 B
53B
83B
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 10468802
Marca: Thermo Scientific™ DS21260250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia.
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia, queste bottiglie a pareti spesse sono in grado di sopportare applicazioni con vuoto a temperatura ambiente. Da utilizzare come flacone aspiratore o come contenitore sterilizzabile in autoclave per le attività di sviluppo nelle applicazioni di coltura cellulare.
Features:
  • Polypropylene copolymer
  • Large size
  • Wide mouth
  • Chemical resistant
  • Rugged 53B and 83B caps with TPE gaskets
Note: Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Includes: Polypropylene closures with gasket
Compatible with: Use with fill/vent closure system (2162 sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Diametro (sistema metrico) interno collo 34 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 6
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Finitura collo 53 Bmm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 133 mm
Product Type Heavy-duty Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.23 in.
Dimensione chiusura 53 B
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.