Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10088750
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
15 ml
16 ml
38 mL
50 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
88.6 mm
99.8 mm
103.1 mm
106.0 mm
114.0 mm
164.3 mm
Diametro (sistema metrico):
15.9 mm
16 mm
17.9 mm
25.3 mm
28.5 mm
28.8 mm
31.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Codice prodotto. 10088750
Marca: Thermo Scientific™ 31170150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Queste provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo consentono la centrifugazione ripetuta di campioni grazie alla eccellente resistenza meccanica e alla elevata trasparenza ottica.
Le provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™, ideate per rotori ad alta velocità, consentono di effettuare una centrifugazione ripetuta dei campioni grazie alla straordinaria resistenza meccanica e all'elevata trasparenza ottica.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
  • Longer-lasting than polycarbonate tubes
  • Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Materiale Policarbonato
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 114.0 mm
Forma del fondo Rotondo
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.