Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10557571
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
15 ml
16 ml
38 mL
50 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
88.6 mm
99.8 mm
103.1 mm
106.0 mm
114.0 mm
164.3 mm
Diametro (sistema metrico):
15.9 mm
16 mm
17.9 mm
25.3 mm
28.5 mm
28.8 mm
31.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Codice prodotto. 10557571
Marca: Thermo Scientific™ 31170500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Queste provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo consentono la centrifugazione ripetuta di campioni grazie alla eccellente resistenza meccanica e alla elevata trasparenza ottica.
Le provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™, ideate per rotori ad alta velocità, consentono di effettuare una centrifugazione ripetuta dei campioni grazie alla straordinaria resistenza meccanica e all'elevata trasparenza ottica.
Caratteristiche:
  • Resistenza a temperature da -135° a +135 °C (da -211° a +275 °F)
  • Per l'impiego a 50,000 x g in tutte le centrifughe refrigerate e non (per prestazioni ottimali con tappi inseriti a pressione serie DS3111)
  • La tecnica di stampaggio dà luogo a pareti di spessore uniforme che offrono maggiore resistenza
  • Il fondo rotondo e il diametro uniforme (senza rastrematura) consentono un'aderenza migliore del rotore con maggiore tolleranza alle forze impiegate
  • Il labbro (nei nn. di cat. 3117-1000 e 3117-9500) agevola il recupero dalle cavità del rotore
  • Eccellente trasparenza per la visualizzazione del contenuto
  • Sterilizzabile in autoclave/trasparente
Informazioni per l'ordinazione:
senza chiusura; le chiusure a pressione sono in vendita separatamente (serie DS3111)
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Policarbonato
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 103.1 mm
Forma del fondo Round
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 28.8 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.