Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11787184
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
15 ml
16 ml
38 mL
50 ml
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
88.6 mm
99.8 mm
103.1 mm
106.0 mm
114.0 mm
164.3 mm
Diametro (sistema metrico):
15.9 mm
16 mm
17.9 mm
25.3 mm
28.5 mm
28.8 mm
31.5 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Code produit. 11787184
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 31170380
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Per la centrifugazione ad alta velocità, non superare l'80% della capacità totale di riempimento e utilizzare con chiusure a pressione (serie DS3111)
Queste provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo consentono la centrifugazione ripetuta di campioni grazie alla eccellente resistenza meccanica e alla elevata trasparenza ottica.
Le provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™, ideate per rotori ad alta velocità, consentono di effettuare una centrifugazione ripetuta dei campioni grazie alla straordinaria resistenza meccanica e all'elevata trasparenza ottica.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
  • Longer-lasting than polycarbonate tubes
  • Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacità (sistema metrico) 38 mL
Materiale Policarbonato
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile
Forma Round
Lunghezza (sistema metrico) 88.6 mm
Forma del fondo Rotondo
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 25.3 mm
Graduated No
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 50,000 x g
Afficher plus Afficher moins
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis