Learn More
Thermo Scientific™ Taccuini da laboratorio con fogli di carta standard Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4525469
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
A4
A4; righe da 5 mm
Formato lettera
Formato lettera; 3 righe orizzontali per pollice
Colore coperchio:
Bordeaux
Verde foresta
Rigata:
Grid
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 6
Product Code. 12832849
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 63011000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Registrazione della documentazione necessaria per garantire la protezione dei brevetti. Questi registri di laboratorio sono caratterizzati da 96 pagine a righe orizzontali o a quadretti.
I registri da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™ sono l'ideale per registrare la documentazione necessaria a garantire la protezione dei brevetti. Questi registri di laboratorio a copertina rigida sono caratterizzati da 96 pagine in carta cucite in modo permanente a righe orizzontali o a quadretti. Le pagine comprendono gli spazi per le date e le firme. I registri includono istruzioni per la conservazione di record, un sommario e una pagina per il rilascio dei contenuti. La copertina è impermeabile (le pagine no).
Features:
  • Spaces for dates, signature of worker and witness for patent protection
  • Choose forest green cover with 0.25″ (6mm) green grid or burgundy cover with horizontal lines
  • Page size: Letter (8.5 × 11″) or A4 (8.75 × 11.25″)
  • Permanently bound and paginated for data security and traceability
Includes:
Instructions for keeping records, page for issuing book, and table of contents.
Note:
Pages are not waterproof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Rigata Grid
Width (English) Page 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 8.5 in.
Colore coperchio Verde foresta
Materiale coperchio Polietilene
Descrizione Lab Notebook Paper
Lunghezza (sistema metrico) pagina 216 mm
Larghezza (sistema metrico) pagina 279 mm
Grid Type 0.25 in. (6 mm)
Quantità 1/Pk., 6/Cs.
Size Formato lettera
Show More Show Less
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.