Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Polypropylene Sterilizing Pans
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9.5 l
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
These autoclavable pans are also useful for collecting and washing soiled lab equipment. Pans feature rolled edges for extra stiffness and molded-in handles for easy carrying.
- Pans are tapered for nesting to save space
- Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 9.5 l |
| Dimensioni (L x P x A) | 14.25 x 12.25 x 5.675 in. |
| Descrizione | Le bacinelle per sterilizzazione sono utili per l'asciugatura e la sterilizzazione di strumenti e materiale da laboratorio oltre che per la raccolta e il lavaggio di apparecchiature da laboratorio sporche |
| Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 361 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Sterilizing Pan |
| Larghezza (sistema metrico) | 311 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14.25 in. |
| N. per confezione | 1 |
| Vedi altri risultati |