Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in HDPE grandi a imboccatura larga Nalgene™ con tappo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521948
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10074810
Marca: Thermo Scientific™ 21200005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga con tappo sono ideali per un'ampia gamma di usi in laboratorio e sul campo, inclusi conservazione di prodotti chimici secchi o di campioni di acqua.
Con i grandi flaconi in HDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo è possibile eseguire un'ampia gamma di applicazioni, sul campo e in laboratorio, che prevedano la conservazione di sostanze chimiche a secco e il campionamento di acqua. Questi contenitori in polietilene ad alta densità sono idonei per l'uso in congelatore a -100 °C (-148 °F). L'HDPE resistente ai prodotti chimici è compatibile con un'ampia gamma di reagenti da laboratorio.
Caratteristiche:
  • L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli rende questo flacone particolarmente versatile
  • Utilizzabile in congelatore fino a -100 °C (-148 °F) per la conservazione a lungo termine
  • I tappi senza liner garantiscono prestazioni eccellenti a tenuta grazie all'assenza di un liner che potrebbe ripiegarsi, provocare perdite e la contaminazione delle soluzioni
  • Questo flacone non è a tenuta per i liquidi†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene da 100 mm
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 galloni, 2 l
Capacità (sistema metrico) 2 l
Capacità (sistema imperiale) 0.5 galloni
Colore Incolore
Descrizione Bottiglia grande a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 89 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 1/Pk., 6/Cs.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 100 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 244 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 4.73 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 100 mm
Diametro (sistema metrico) 119 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.