Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetti per campioni Nalgene™ in LDPE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10410981
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Larghezza (sistema metrico):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
Codice prodotto. 10410981
Marca: Thermo Scientific™ 62550406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
I sacchetti per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ sono ideali per mantenere i campioni asciutti o umidi. Ideali per piccoli articoli da laboratorio, esemplari botanici e altri campioni.
I sacchetti per campioni in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ sono ideali per mantenere i campioni asciutti o umidi. Sacchetti con chiusura a zip e doppia guida, in polietilene a bassa densità, per applicazioni gravose; ideali per chiudere con la massima sicurezza piccoli articoli di laboratorio, campioni botanici e altri campioni. Sconsigliati per la conservazione di liquidi.
  • Low-density polyethylene is clear for easy identification of contents
  • 4mil thick walls are strong to protect your samples
  • Bags are waterproof to keep contents dry
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sacchetto con chiusura a zip con doppia guida per impieghi gravosi ideale per piccoli articoli da laboratorio, campioni botanici e altri campioni
Colore Transparent
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.